Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
78, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 115.78 kDa
observed mol wt ~110 kDa
reatividade de espécies
human, rat
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ptk2b(50646)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Pyk2/CAKβ in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Pyk2/CAKβ in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Pyk2/CAKβ in Western Blotting applications (Bernard-Trifilo, J.A., et. al. (2005). J Neurochem. 93(4):834-49).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected Pyk2/CAKβ in E18 rat cortex neurons.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1