05-435
Anti-Lck Antibody, clone 3A5
clone 3A5, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-IMD22, Anti-LSK, Anti-YT16, Anti-p56lck, Anti-pp58lck
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3A5, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LCK(3932)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunological Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2