05-1564
Anti-mTOR Antibody, clone 21A12.2
clone 21A12.2, from mouse
Sinônimo(s):
TORC2-specific protein AVO3, rapamycin-insensitive companion of mTOR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
21A12.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTOR(2475)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1:1,000 - 2,000 dilution of this antibody was used to detect mTOR in HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysates
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1