05-1339
Anti-Trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, clone CMA304
clone CMA304, from mouse
Sinônimo(s):
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CMA304, monoclonal
reatividade de espécies
human, vertebrates
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys4)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunoprecipitation.1
Multiplexing:
This antibody specifically recognizes histone H3 trimethylated on Lys4 by Luminex® assay.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
0.5 - 2 μg/mL (1:500-2000) dilution of this antibody detected trimethyl Histone H3 (Lys4) on 10 μg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa Acid extract lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2