04-893
Anti-JNK3/SAPK1b Antibody, clone C05T, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone C05T, from rabbit
Sinônimo(s):
JNK3 alpha protein kinase, MAP kinase, MAP kinase p49 3F12, Stress-activated protein kinase JNK3, c-Jun N-terminal kinase 3, c-Jun kinase 3, mitogen-activated protein kinase 10, stress activated protein kinase JNK3, stress activated protein kinase beta
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C05T, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK10(5602)
rat ... Mapk10(25272)
Descrição geral
The JNK/SAPK1 kinases, like the other MAPK-like kinases, are thought to phosphorylate multiple substrates and regulate many processes, including proliferation (in some cell types) and apoptosis. The SAPK2/3 family is most widely referred to as the p38 family. These kinases are also activated by stresses, most notably inflammatory cytokines, irradiation, and certain toxins such as anisomycin and arsenite. The activating kinases of SAPK2/3 are SKK2/MEK3 for SAPK2a and 2b, and MKK6 for SAPK3. The targets of the SAPK2/3 family include the MAPKAP kinases 2 and 3/3pK. In addition, SKK4 is related to this family, exhibiting 60% identity, and is activated by MKK6.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RIPA cell lysates from A431 cells.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1