04-796
Anti-Akt1/PKBα Antibody, clone AW24 | 04-796
clone AW24, from rabbit
Sinônimo(s):
AKT1 kinase, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AW24, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Akt1/PKBα in RIPA lysates from human HEK293 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HEK293 cell lysate.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1