04-293
Anti-phospho-erbB2 (Thr686) Antibody, clone 7F8
clone 7F8, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
NEU, NGL, HER2, TKR1, HER-2, c-erb B2
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7F8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, canine
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr686)
Informações sobre genes
human ... ERBB2(2064)
mouse ... Erbb2(13866)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-302, EGF-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.