04-1565
Anti-NSD1 Antibody, clone 1NW-1A10
ascites fluid, clone 1NW-1A10, from mouse
Sinônimo(s):
Androgen receptor-associated coregulator 267, Lysine N-methyltransferase 3B, NR-binding SET domain-containing protein, Nuclear receptor-binding SET domain-containing protein 1, Sotos syndrome, nuclear receptor binding SET domain protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1NW-1A10, monoclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nsd1(18193)
rat ... Nsd1(306764)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Chromatin Biology
Used for fluorescent immunocytochemistry in Huang et al.,(1998).
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected NSD1 on 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
PC12 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1