04-1525
Anti-TAFII250 Antibody, clone 6B3
clone 6B3, from mouse
Sinônimo(s):
Cell cycle gene 1 protein, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa, TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein-associated factor, 250kDa, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II,
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAF1(6872)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cited by external research group using a representative lot. See Hilton, H.L., et. al (2005) Mol. Cell. Bio. 25(10):4321–4332.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected TAFII250 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1