03-34-0052
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Sinônimo(s):
H-Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-OH, GRADSP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H39N9O10
Peso molecular:
601.61
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.83
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Inactive control peptide for other fibronectin inhibitors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Hoyt, D.G., et al. 1997. Am. J. Physiol.273, L612.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2