03-0137-00
SMC® Mouse TNF-α Discovery Immunoassay Kit
Sinônimo(s):
mouse TNF-a immunoassay kit, mouse TNF-alpha Single Molecule Counting Kit, mouse TNF-alpha immunoassay kit, mouse TNF-alpha ultra-sensitive immunoassay
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
SMC®
Nível de qualidade
assay range
sensitivity: 0.49-500 pg/mL
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
técnica(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Componentes
Mouse TNF-α Coating Antibody
Assay Plate
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse TNF-α Detection Antibody
Mouse TNF-α Standard
SMC® Mouse TNF-α Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1