Documentos
MAN509871545
Manchester Organics
Tetrahydrofuran-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
97.12
Número MDL:
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H7NO/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5H,1-2,4H2
chave InChI
OANDNNNKGULGJK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E52330