Documentos
ENAH97F3602C
Enamine
1-(4-bromophenyl)piperidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.16
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-9-1-3-11(4-2-9)14-7-5-10(13)6-8-14/h1-4,10H,5-8,13H2
chave InChI
MSRULTHBAHWIAW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1602698