Documentos
ENAH961CEC74
Enamine
4-(methylsulfanyl)butane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
202.73
Número MDL:
Iupac Name
4-(methylthio)butane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClO2S2/c1-9-4-2-3-5-10(6,7)8/h2-5H2,1H3
chave InChI
DYZPTPLIXHNMOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7062760
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7062760