Documentos
ENAH38A2BF16
Enamine
(1-methoxycyclopropyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.64
Número MDL:
Iupac Name
(1-methoxycyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO3S/c1-9-5(2-3-5)4-10(6,7)8/h2-4H2,1H3
chave InChI
JRJLTQSWESXASX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4935387
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4935387