Documentos
ENAH30512874
Enamine
3-bromo-2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.53
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C9H9BrClN/c10-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)11/h5H,1-4H2
chave InChI
NISGMEFDGVVOLL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1915235