Documentos
ENAH304E76AF
Enamine
ethyl 2-isothiocyanatopropanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-isothiocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-3-9-6(8)5(2)7-4-10/h5H,3H2,1-2H3
chave InChI
ALJGYASQFZQQJX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1458863