Documentos
ENAH304E60E0
Enamine
4-bromo-2-methyl-N-propylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
292.2
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-N-propylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2S/c1-3-6-12-15(13,14)10-5-4-9(11)7-8(10)2/h4-5,7,12H,3,6H2,1-2H3
chave InChI
BUGXFMLNBLRKIP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1453122