Documentos
ENAH3048152B
Enamine
5-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.65
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
chave InChI
BSYBLMDNOUEPRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375796