Documentos
ENAH30479D2F
Enamine
2-({[(furan-2-yl)methyl]carbamoyl}methyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.26
Número MDL:
Iupac Name
2-{2-[(2-furylmethyl)amino]-2-oxoethyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO4/c16-13(15-9-11-5-3-7-19-11)8-10-4-1-2-6-12(10)14(17)18/h1-7H,8-9H2,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
FRFADOPEJGORKP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-302665