Documentos
ENAH3046F6EF
Enamine
2,6-dimethylpiperidin-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
127.19
Número MDL:
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C7H13NO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8-5/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
LVYOYMNCAWSORG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214806