Documentos
ENAH30462CA5
Enamine
1-(3,4-difluorobenzoyl)piperazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(3,4-difluorobenzoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H12F2N2O/c12-9-2-1-8(7-10(9)13)11(16)15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6H2
chave InChI
ADUNZIXVJYFOSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31760