Key Documents
ENAH3035E2FE
Enamine
(1-pentylcyclohexyl)methanol
Selecione um tamanho
5 MG
€ 173,00
25 MG
€ 695,00
€ 173,00
Disponibilidade
Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para verificar disponibilidade
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
€ 173,00
25 MG
€ 695,00
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
€ 173,00
Disponibilidade
Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para verificar disponibilidade
Iupac Name
(1-pentylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H24O/c1-2-3-5-8-12(11-13)9-6-4-7-10-12/h13H,2-11H2,1H3
chave InChI
ABCHJPQOHVSJSO-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
C8022M7033SML1461
Etrasimod arginine ≥98% (HPLC)
SML3662
Etrasimod arginine
Kyotorphin acetate salt ≥98% (HPLC)
SML1461
Kyotorphin acetate salt
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
-
color
white to beige
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493584
  • Certificados de análise (COA)
    Precisa de uma amostra de COA?
    Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.