Documentos
ENAH2C557C32
Enamine
1-[(3aR,4R,6S,6aS)-6-(bromomethyl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl]-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
347.17
Número MDL:
pf
184-189
Iupac Name
1-((3aR,4R,6S,6aS)-6-(bromomethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C12H15BrN2O5/c1-12(2)19-8-6(5-13)18-10(9(8)20-12)15-4-3-7(16)14-11(15)17/h3-4,6,8-10H,5H2,1-2H3,(H,14,16,17)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1
chave InChI
OFUBUBFFUODMSG-PEBGCTIMSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477221
Melting Point
184-189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477221