Documentos
ENAH0424B0C8
Enamine
4,5-difluoro-2-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
257.6
Número MDL:
Iupac Name
4,5-difluoro-2-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H2ClF2NO4S/c7-15(13,14)6-2-4(9)3(8)1-5(6)10(11)12/h1-2H
chave InChI
JYVJVLADEKWZOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286453
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286453