Documentos
ENAH03856486
Enamine
2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.6
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-2H-1,2,3-triazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3H4ClN3O2S/c1-7-5-2-3(6-7)10(4,8)9/h2H,1H3
chave InChI
UMBLUOCAGHLXNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724789
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-724789