Merck
ENA964473554
Enamine
2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)7-3-4-8(10(15)16)9(5-7)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,15,16)
chave InChI
DJMGUQUJFDRWBM-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
D2001S3917D9768
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
fibers
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
>45 kb
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
31.5 × 103 kDa, 48 kb
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705539
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-705539
Certificados de análise (COA)
Precisa de uma amostra de COA?
Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.