Documentos
ENA429361253
Enamine
2-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.71
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H11ClO3S/c1-14-9-4-7-2-3-10(15(11,12)13)6-8(7)5-9/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3
chave InChI
IOFOJEUHYMIOSP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189855