Documentos
ENA429360659
Enamine
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
168.64
Número MDL:
Iupac Name
(1-methylcyclopropyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClO2S/c1-5(2-3-5)4-9(6,7)8/h2-4H2,1H3
chave InChI
NPUZLDVCLQJVNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-190372