Documentos
ENA372572882
Enamine
N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-5-yl)methyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
249.27
Número MDL:
Iupac Name
N-[(4,6-dimethoxy-5-pyrimidinyl)methyl]-1-methyl-1H-pyrazol-4-amine
Inchi Code
1S/C11H15N5O2/c1-16-6-8(4-15-16)12-5-9-10(17-2)13-7-14-11(9)18-3/h4,6-7,12H,5H2,1-3H3
chave InChI
XMUDUFJKKPEUTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111625
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111625