Documentos
ENA313839551
Enamine
ethyl[(4-methylphenyl)(pyridin-3-yl)methyl]amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.32
Número MDL:
Iupac Name
N-[(4-methylphenyl)(3-pyridinyl)methyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2/c1-3-17-15(14-5-4-10-16-11-14)13-8-6-12(2)7-9-13/h4-11,15,17H,3H2,1-2H3
chave InChI
GFBNKMZAVLMOPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73395