Documentos
ENA311759497
Enamine
methyl[1-(pyridin-2-yl)butyl]amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
164.25
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-1-(2-pyridinyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-3-6-9(11-2)10-7-4-5-8-12-10/h4-5,7-9,11H,3,6H2,1-2H3
chave InChI
VBLRXHGJUDACMA-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70498