Documentos
ENA308584080
Enamine
3-methoxypropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.63
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C4H9ClO3S/c1-8-3-2-4-9(5,6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
QERBKLODENVLBY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68942
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68942