Documentos
ENA156508057
Enamine
4-[(2-aminoethyl)sulfamoyl]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
246.29
Número MDL:
Iupac Name
4-{[(2-aminoethyl)amino]sulfonyl}-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N4O3S/c1-12-5-6(4-7(12)8(10)13)16(14,15)11-3-2-9/h4-5,11H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,13)
chave InChI
BZDHQNOBMSRBAH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31175
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31175