Documentos
COM964464153
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-2-naphthaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
171.2
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-2-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO/c12-11-6-9-4-2-1-3-8(9)5-10(11)7-13/h1-7H,12H2
chave InChI
JOYPPFDDTPSWCV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-3156
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QV-3156