Documentos
COM448612490
Combi-Blocks, Inc.
N-Ethyl-2-nitro-5-propoxyaniline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.26
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-2-nitro-5-propoxyaniline
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-3-7-16-9-5-6-11(13(14)15)10(8-9)12-4-2/h5-6,8,12H,3-4,7H2,1-2H3
chave InChI
AXZQPITYUPBEBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3385
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-3385