Documentos
CIAH987F29F5
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Chloro-4-iodo-2-methylpyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
253.47
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-iodo-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H5ClIN/c1-4-6(7)5(8)2-3-9-4/h2-3H,1H3
chave InChI
MYBVOXJAEZQQLR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/1227578-12-2.html