Key Documents
P-902
Supelco
Protriptyline-d3
ampule of 1 mL
Sinônimo(s):
Protriptyline-d3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H22ND3
Número CAS:
Peso molecular:
282.44
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
100 μg/mL in methanol
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup