Documentos Principais
NMIP1726
Carbophenothion sulfoxide
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H16ClO3PS3
Número CAS:
Peso molecular:
358.86
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H16ClO3PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)18-9-19(13)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
LAHNDTNSNGVHPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)