Documentos Principais
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15Cl3O2
Número CAS:
Peso molecular:
345.65
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
chave InChI
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)