Documentos Principais
NMIM954
D9-Clenbuterol hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10D9Cl3N2O
Número CAS:
Peso molecular:
322.71
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
chave InChI
OPXKTCUYRHXSBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)