Documentos Principais
NMID984
JWH-210
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H27NO
Número CAS:
Peso molecular:
369.50
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
NMI Australia
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C26H27NO/c1-3-5-10-17-27-18-24(22-13-8-9-14-25(22)27)26(28)23-16-15-19(4-2)20-11-6-7-12-21(20)23/h6-9,11-16,18H,3-5,10,17H2,1-2H3
chave InChI
LACIUQLUNACUKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)