Documentos Principais
NMID954
5-Methoxy-N,N-diallyltryptamine
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H22N2O
Número CAS:
Peso molecular:
270.37
Código UNSPSC:
41116107
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C17H22N2O/c1-4-9-19(10-5-2)11-8-14-13-18-17-7-6-15(20-3)12-16(14)17/h4-7,12-13,18H,1-2,8-11H2,3H3
chave InChI
HGRHWEAUHXYNNP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)