Documentos Principais
NMID792D
Supelco
(+\-)-N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA) hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
229.70
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
NMI Australia
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
chave InChI
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)