Documentos Principais
NMID642
4alpha-Hydroxystanozolol
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H32N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
344.49
Código UNSPSC:
41116107
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O2/c1-19-10-12-11-22-23-17(12)18(24)16(19)5-4-13-14(19)6-8-20(2)15(13)7-9-21(20,3)25/h11,13-16,18,24-25H,4-10H2,1-3H3,(H,22,23)/t13-,14+,15+,16+,18+,19-,20+,21+/m1/s1
chave InChI
OCUSYXNRARMJHS-JEZHLNCLSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)