Documentos Principais
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
292.46
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
NMI Australia
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
chave InChI
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)