Documentos Principais
NMID555
Supelco
19-Norandrosterone
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
276.41
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
chave InChI
UOUIARGWRPHDBX-CQZDKXCPSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)