Documentos
NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
245.75
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante/nome comercial
NMI Australia
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
chave InChI
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3