Documentos Principais
N-149
Supelco
Norpsilocin solution
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-4-ol, 4-Hydroxy-N-methyltryptamine, Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl], N-Methyl-4-hydroxytryptamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
descrição
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL (Degassed Acetonitrile)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)