Documentos Principais
N-078
Supelco
(S)-N-Nitrosoanatabine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
NAT
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.580,00
R$ 1.580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.580,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11N3O
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.580,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@@H](CC=CC1)c2cnccc2)N=O
InChI
1S/C10H11N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10H,5,7H2/t10-/m0/s1
chave InChI
ZJOFAFWTOKDIFH-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
N-Nitrosoanatabine or NAT is a potent carcinogen and biomarker of exposure to cigarette smoke. It′s found in a variety of tobacco products such as cigarettes, electronic cigarettes, nicotine gum and oral snuff. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for use in LC-MS/MS or GC/MS methods for nicotine testing, environmental monitoring, or clinical and diagnostic testing of nicotine biomarkers.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)